3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49036-1G PC49036-500MG
APOSPC49036-1GEA 401 EUR
APOSPC49036-1G APOSPC49036-500MG
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one 95%
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one
Formel: C₉H₇F₃N₂O
Molecular Weight: 216,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19982827
CAS-Nummer: 1025054-82-3