2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49044-10G PC49044-1G PC49044-5G
APOSPC49044-10GEA 1060 EUR
APOSPC49044-10G APOSPC49044-1G APOSPC49044-5G
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₂N
Molecular Weight: 163.56 g/mol
Dichte: 1.388 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80.56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16140197
CAS-Nummer: 865663-96-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III