5-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
PC49064-5G
PC49064-10G
PC49064-1G
APOSPC49064-5GEA
89.9
EUR
APOSPC49064-5G
APOSPC49064-10G
APOSPC49064-1G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin 95%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅ClF₃N Molecular Weight: 195,5700 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08282771 CAS-Nummer: 445-14-7 |