4,5-Difluor-m-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
PC49065-1G PC49065-5G PC49065-250MG
APOSPC49065-1GEA 136 EUR
APOSPC49065-1G APOSPC49065-5G APOSPC49065-250MG
4,5-Difluor-m-toluylsäure
4,5-Difluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832332
CAS-Nummer: 1017778-60-7