2'-Methoxy-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49066-10G PC49066-5G PC49066-1G
APOSPC49066-10GEA 412 EUR
APOSPC49066-10G APOSPC49066-5G APOSPC49066-1G
2'-Methoxy-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
2'-Methoxy-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molecular Weight: 234,18 g/mol
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115964
CAS-Nummer: 886500-08-9