Ethyl 1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4907-1G
PC4907-500MG
PC4907-5G
APOSPC4907-1GEA
533
EUR
APOSPC4907-1G
APOSPC4907-500MG
APOSPC4907-5G
Ethyl 1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₆H₁₂F₃N₃O₂S Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665285 CAS-Nummer: 159885-61-7 |