Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49074-1G PC49074-5G
APOSPC49074-1GEA 0 EUR
APOSPC49074-1G APOSPC49074-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphone
Formel: C₇H₅F₃O₂S
Dichte: 1,423 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159083
CAS-Nummer: 426-58-4