3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49080-1G PC49080-5G PC49080-250MG
APOSPC49080-1GEA 27.7 EUR
APOSPC49080-1G APOSPC49080-5G APOSPC49080-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C8H5F3N2
Molecular Weight: 186,1339 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09955455
CAS-Nummer: 49674-28-4