2-Fluor-5-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49096-1G PC49096-5G PC49096-25G
APOSPC49096-1GEA 45.1 EUR
APOSPC49096-1G APOSPC49096-5G APOSPC49096-25G
2-Fluor-5-hydroxybenzaldehyd
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
Molecular Weight: 140.1100 g/mol
Schmelzpunkt: 74…75 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09038469
CAS-Nummer: 103438-84-2