2-Fluor-4-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49099-1G PC49099-5G
APOSPC49099-1GEA 136 EUR
APOSPC49099-1G APOSPC49099-5G
2-Fluor-4-methylbenzolsulfonamid
2-Fluor-4-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₇H₈FNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800666
CAS-Nummer: 199590-69-7