1-Bromo-5-fluoropentane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49114-1G PC49114-5G
APOSPC49114-1GEA 132 EUR
APOSPC49114-1G APOSPC49114-5G
1-Bromo-5-fluoropentane
1-Bromo-5-fluoropentane
Formel: C₅H₁₀BrF
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01709395
CAS-Nummer: 407-97-6
UN: 1993
ADR: 3,III