2-Fluorphenylsulfurpentafluorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC49115-1G PC49115-250MG
APOSPC49115-1GEA 178 EUR
APOSPC49115-1G APOSPC49115-250MG
2-Fluorphenylsulfurpentafluorid 97%
2-Fluorphenylsulfurpentafluorid
Formel: C₆H₄F₆S
Siedepunkt: 153…155 °C/637mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18909664
CAS-Nummer: 864230-02-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR