2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4912-1G
PC4912-250MG
APOSPC4912-1GEA
0
EUR
APOSPC4912-1G
APOSPC4912-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
Formel:
C₈H₈ClF₃N₄O Schmelzpunkt: 161…163 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141298 CAS-Nummer: 446276-13-7 |