4-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}ethyl)amino]-4-oxo-2-butenoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC4914-5G
PC4914-500MG
PC4914-1G
APOSPC4914-5GEA
1510
EUR
APOSPC4914-5G
APOSPC4914-500MG
APOSPC4914-1G
4-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}ethyl)amino]-4-oxo-2-butenoic acid
4-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)amino]-4-oxo-2-butenoic acid
Formel:
C₁₂H₁₁ClF₃N₃O₃ Schmelzpunkt: 166…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202686 CAS-Nummer: 339096-60-5 |