2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49143-10G
PC49143-5G
APOSPC49143-10GEA
366
EUR
APOSPC49143-10G
APOSPC49143-5G
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
2-(Difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅F₂N Dichte: 1,204 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 41,7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226632 CAS-Nummer: 114468-01-8 UN: 1993 ADR: 3,III |