5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49144-1G
PC49144-5G
APOSPC49144-1GEA
58
EUR
APOSPC49144-1G
APOSPC49144-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄BrF₂N Schmelzpunkt: 35…40 °C Flammpunkt: 89,4 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11977429 CAS-Nummer: 845827-13-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |