1,4-Dibrom-3,5-difluorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49154-1G PC49154-5G PC49154-25G
APOSPC49154-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49154-1G APOSPC49154-5G APOSPC49154-25G
1,4-Dibrom-3,5-difluorbenzol
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783665
CAS-Nummer: 128259-71-2