Ytterbium(III)trifluormethansulfonat Hydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoromethanesulphonic acid ytterbium salt hydrate, Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate, Ytterbium(III) triflate hydrate, Ytterbium triflate hydrate
PC49155-10G PC49155-25G
APOSPC49155-10GEA 88.6 EUR
APOSPC49155-10G APOSPC49155-25G
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat Hydrat 98%
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat Hydrat
Formel: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03703499
CAS-Nummer: 252976-51-5
UN: 3261
ADR: 8,II