4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49158-10G PC49158-5G
APOSPC49158-10GEA 306 EUR
APOSPC49158-10G APOSPC49158-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molecular Weight: 220,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660317
CAS-Nummer: 886503-52-2