5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49159-1G PC49159-5G
APOSPC49159-1GEA 48 EUR
APOSPC49159-1G APOSPC49159-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
Formel: C7H3ClF2O2
Molecular Weight: 192,5473 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658163
CAS-Nummer: 130025-33-1