1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Lieferant: Apollo Scientific
PC4916-1G PC4916-500MG
APOSPC4916-1GEA 977 EUR
APOSPC4916-1G APOSPC4916-500MG
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formel: C₁₃H₉ClF₃N₅O₂
Molecular Weight: 359.70 g/mol
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172995
CAS-Nummer: 338409-11-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable