3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
PC49162-1G PC49162-250MG
APOSPC49162-1GEA 255 EUR
APOSPC49162-1G APOSPC49162-250MG
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Formel: C₆H₂BrFN₂
Molecular Weight: 201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16988825
CAS-Nummer: 950670-18-5