(4-(Trifluormethyl)phenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, 4-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl chloride
PC49173-1G PC49173-250MG
APOSPC49173-1GEA 51 EUR
APOSPC49173-1G APOSPC49173-250MG
(4-(Trifluormethyl)phenyl)methansulfonsäurechlorid
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₂S
Molecular Weight: 258.65 g/mol
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631932
CAS-Nummer: 163295-75-8
UN: 3261
ADR: 8 II