4-(Trifluormethyl)-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC49188-100MG
PC49188-1G
PC49188-250MG
APOSPC49188-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC49188-100MG
APOSPC49188-1G
APOSPC49188-250MG
4-(Trifluormethyl)-3-pyridinboronsäurepinakolester
4-(Trifluormethyl)-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₅BF₃NO₂ Molecular Weight: 273.05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198140 CAS-Nummer: 1310405-06-1 |