2-Iodperfluorpropan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Heptafluorisopropyliodid, 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-iodpropan, 2-Iodheptafluorpropan
PC4920-100G
PC4920-10G
PC4920-25G
PC4920-500G
APOSPC4920-100GEA
78.3
EUR
APOSPC4920-100G
APOSPC4920-10G
APOSPC4920-25G
APOSPC4920-500G
2-Iodperfluorpropan 98%
2-Iodperfluorpropan
Formel:
C₃F₇I Molecular Weight: 295,93 g/mol Siedepunkt: 38 °C Schmelzpunkt: –56 °C Dichte: 2,1 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042089 CAS-Nummer: 677-69-0 EINECS: 211-643-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...