2,4-Difluorzimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2,4-Difluorophenyl)acrylic Acid
PC49232-25G
APOSPC49232-25GEA 184 EUR
APOSPC49232-25G
2,4-Difluorzimtsäure
2,4-Difluorzimtsäure
Formel: C₉H₆F₂O₂
Molecular Weight: 184,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010317
CAS-Nummer: 774-73-2