Ethyl-2-fluoroisobutyrate

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Ethyl 2-fluoro-2-methylpropanoate

PC49233-25G PC49233-5G PC49233-1G
APOSPC49233-25GEA 0 EUR
APOSPC49233-25G APOSPC49233-5G APOSPC49233-1G
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Formel: C₆H₁₁FO₂
Molecular Weight: 134,15 g/mol
Siedepunkt: 122…126 °C
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062432
CAS-Nummer: 55816-69-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR