2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-4-fluoroanisole
PC49237-1G
PC49237-25G
PC49237-5G
APOSPC49237-1GEA
21.9
EUR
APOSPC49237-1G
APOSPC49237-25G
APOSPC49237-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205,0200 g/mol Siedepunkt: 81…82 °C/8mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185359 CAS-Nummer: 1161497-23-9 |