4-Brom-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
PC49241-1G
PC49241-25G
PC49241-5G
APOSPC49241-1GEA
108
EUR
APOSPC49241-1G
APOSPC49241-25G
APOSPC49241-5G
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄BrF₃O Schmelzpunkt: 47…50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037472 CAS-Nummer: 861928-27-0 |