4-Brom-2,3-difluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49248-1G
PC49248-25G
PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA
21.9
EUR
APOSPC49248-1G
APOSPC49248-25G
APOSPC49248-5G
4-Brom-2,3-difluoranilin 97%
4-Brom-2,3-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N Molecular Weight: 208,0035 g/mol Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09030643 CAS-Nummer: 112279-72-8 |