(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-α-D-arabinofuranose, 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-α-D-arabinofuranose
PC49254-25G
APOSPC49254-25GEA 84.1 EUR
APOSPC49254-25G
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate 98%
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate
Formel: C₂₆H₂₁FO₇
Molecular Weight: 464,44 g/mol
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00083339
CAS-Nummer: 97614-43-2