2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49261-10G PC49261-1G PC49261-5G PC49261-25G
APOSPC49261-10GEA 292 EUR
APOSPC49261-10G APOSPC49261-1G APOSPC49261-5G APOSPC49261-25G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116032
CAS-Nummer: 878001-20-8