2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4927-1G PC4927-500MG PC4927-5G
APOSPC4927-1GEA 275 EUR
APOSPC4927-1G APOSPC4927-500MG APOSPC4927-5G
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril 97%
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₆H₁₂ClF₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172216
CAS-Nummer: 338407-18-4