3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
PC49272-1G PC49272-5G
APOSPC49272-1GEA 116 EUR
APOSPC49272-1G APOSPC49272-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₄O₂S
Molecular Weight: 262.61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660226
CAS-Nummer: 886499-99-6
UN: 3265
ADR: 8 II