2-Iodononafluorobutane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4928-25G PC4928-5G
APOSPC4928-25GEA 0 EUR
APOSPC4928-25G APOSPC4928-5G
2-Iodononafluorobutane 98%
2-Iodononafluorobutane
Formel: C₄F₉I
Siedepunkt: 66 °C
Dichte: 2,095 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077556
CAS-Nummer: 375-51-9