Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-(trifluoromethyl)isonicotinate
PC49313-250MG
PC49313-1G
APOSPC49313-250MGEA
52.2
EUR
APOSPC49313-250MG
APOSPC49313-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 205.136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698093 CAS-Nummer: 588702-68-5 |