N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoracetamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide
PC49320-25G
APOSPC49320-25GEA
132
EUR
APOSPC49320-25G
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoracetamid
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoracetamid
Formel:
C₃H₄F₃NO₂ Molecular Weight: 143,06 g/mol Schmelzpunkt: 99…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014416 CAS-Nummer: 50667-69-1 |