4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49321-100G PC49321-25G PC49321-5G
APOSPC49321-100GEA 190 EUR
APOSPC49321-100G APOSPC49321-25G APOSPC49321-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₃
Molecular Weight: 186.14 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23098941
CAS-Nummer: 1075705-01-9