1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4933-1G
PC4933-500MG
PC4933-5G
APOSPC4933-1GEA
533
EUR
APOSPC4933-1G
APOSPC4933-500MG
APOSPC4933-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide
Formel:
C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂ Molecular Weight: 365.79 g/mol Schmelzpunkt: 113…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172259 CAS-Nummer: 303150-26-7 |