(2-Fluorobenzyl)hydrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49334-10G PC49334-25G PC49334-5G
APOSPC49334-10GEA 143 EUR
APOSPC49334-10G APOSPC49334-25G APOSPC49334-5G
(2-Fluorobenzyl)hydrazine 95%
(2-Fluorobenzyl)hydrazine
Formel: C₇H₉FN₂
Molecular Weight: 140.1582 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07785903
CAS-Nummer: 51859-98-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III