(3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49342-1G PC49342-5G PC49342-10G
APOSPC49342-1GEA 203 EUR
APOSPC49342-1G APOSPC49342-5G APOSPC49342-10G
(3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molecular Weight: 234.17 g/mol
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025416
CAS-Nummer: 916421-04-0