2-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49349-25G PC49349-5G
APOSPC49349-25GEA 410 EUR
APOSPC49349-25G APOSPC49349-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
Molecular Weight: 165.09 g/mol
Siedepunkt: 102…106 °C
Dichte: 1.355 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 23.9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09879262
CAS-Nummer: 118078-66-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III