1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-(4-Chlorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
PC4937-5G PC4937-10G PC4937-25G
APOSPC4937-5GEA 92.8 EUR
APOSPC4937-5G APOSPC4937-10G APOSPC4937-25G
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formel: C₁₀H₆ClF₃O₂
Molecular Weight: 250.61 g/mol
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00511276
CAS-Nummer: 18931-60-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable