2-Iod-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49379-1G
PC49379-5G
PC49379-25G
APOSPC49379-1GEA
27.7
EUR
APOSPC49379-1G
APOSPC49379-5G
APOSPC49379-25G
2-Iod-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₃IO₂ Molecular Weight: 316.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06408817 CAS-Nummer: 54507-44-7 |