4-Fluor-m-anisaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluor-3-anisaldehyd, 4-Fluor-3-methoxybenzaldehyd
PC4939-25G PC4939-5G PC4939-100G
APOSPC4939-25GEA 89.9 EUR
APOSPC4939-25G APOSPC4939-5G APOSPC4939-100G
4-Fluor-m-anisaldehyd 98%
4-Fluor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143320
CAS-Nummer: 128495-46-5