Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49398-1G
PC49398-250MG
APOSPC49398-1GEA
126
EUR
APOSPC49398-1G
APOSPC49398-250MG
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈BrFN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13195312 CAS-Nummer: 1260763-32-3 |