1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4941-1G
PC4941-500MG
PC4941-5G
APOSPC4941-1GEA
405
EUR
APOSPC4941-1G
APOSPC4941-500MG
APOSPC4941-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid
Molecular Weight:
354,72 g/mol Schmelzpunkt: 158…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664543 CAS-Nummer: 339099-14-8 |