2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4943-1G PC4943-500MG
APOSPC4943-1GEA 799 EUR
APOSPC4943-1G APOSPC4943-500MG
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile
Formel: C₁₆H₉ClF₃N₃
Molecular Weight: 335.72 g/mol
Schmelzpunkt: 104…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00664465
CAS-Nummer: 303152-93-4