Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,4-Trifluoracetessigsäureethylester, ω,ω,ω-Trifluoracetessigsäureethylester, 4,4,4-Trifluor-3-oxobuttersäureethylester
PC49444-100G PC49444-1KG PC49444-500G
APOSPC49444-100GEA 37.7 EUR
APOSPC49444-100G APOSPC49444-1KG APOSPC49444-500G
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 90%
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat
Formel: C₆H₇F₃O₃
Molecular Weight: 184.11 g/mol
Siedepunkt: 131
Schmelzpunkt: -39
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000424
CAS-Nummer: 372-31-6
UN: 3272
ADR: 3 III