3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4948-1G PC4948-5G
APOSPC4948-1GEA 92.8 EUR
APOSPC4948-1G APOSPC4948-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formel: C₄H₂ClF₆I
Molecular Weight: 326.41 g/mol
Siedepunkt: 124…125 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02093304
CAS-Nummer: 240122-22-9